Triethylphosphonoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
T61301-100G T61301-25G
SIALT61301-100GEA 71.5 EUR
SIALT61301-100G SIALT61301-25G
Triethylphosphonoacetat, Sigma-Aldrich®
Triethylphosphonoacetat
Formel: C₈H₁₇O₅P
MDL Number: MFCD00009177
CAS-Nummer: 867-13-0
EINECS: 212-757-6