Triethylphosphonoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
79525-100ML 79525-500ML
SIAL79525-100MLEA 101 EUR
SIAL79525-100ML SIAL79525-500ML
Triethylphosphonoacetat, Sigma-Aldrich®
Triethylphosphonoacetat
Formel: C₈H₁₇O₅P
MDL Number: MFCD00009177
CAS-Nummer: 867-13-0
EINECS: 212-757-6