Triethylphosphonoacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
A14120.0E
A14120.22
A14120.36
A14120.0EEA
733
EUR
A14120.0E
A14120.22
A14120.36
Triethylphosphonoacetat ≥98%
Triethylphosphonoacetat
Purity: 98+%
CAS No.: 867-13-0
Molecular Formula: C8H17O5P
Formula Weight: 224.19
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4310
Melting Point: -24°
Boiling Point: 260-262°
Beilstein Reference: 1343714
MDL No.: MFCD00009177
Formel:
C₈H₁₇O₅P Siedepunkt: 260…262 °C Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 1.125 Flammpunkt: 165 °C (329 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009177 CAS-Nummer: 867-13-0 EINECS: 212-757-6 |