Benzylcarbamat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B18200-25G B18200-100G
SIALB18200-25GEA 53.1 EUR
SIALB18200-25G SIALB18200-100G
Benzylcarbamat, Sigma-Aldrich®
Benzylcarbamat
Formel: C₈H₉NO₂
MDL Number: MFCD00007965
CAS-Nummer: 621-84-1
EINECS: 210-710-4