3,5-Xylylacetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dimethylphenylacetonitrile
L10170.09 L10170.04
L10170.09EA 267 EUR
L10170.09 L10170.04
3,5-Xylylacetonitril ≥98%
3,5-Xylylacetonitril
Purity: 98% CAS No.: 39101-54-7 Molecular Formula: C10H11N Formula Weight: 145.20 Melting Point: 42-45° Boiling Point: 170°/20mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00060304
Formel: C₁₀H₁₁N
Siedepunkt: 170 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060304
CAS-Nummer: 39101-54-7
EINECS: 254-292-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III