Ethyl-3-hydroxybutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W342807-10KG-K
W342807-1KG-K
SIALW342807-10KG-KEA
721
EUR
SIALW342807-10KG-K
SIALW342807-1KG-K
Ethyl-3-hydroxybutyrat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-hydroxybutyrat
Formel:
C₆H₁₂O₃ |
MDL Number:
MFCD00004545 CAS-Nummer: 5405-41-4 EINECS: 226-456-2 |