Kupfer(II)iodat, wasserfrei ≥95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Copper iodate
89459.04
89459.09
89459.18
89459.04EA
89.8
EUR
89459.04
89459.09
89459.18
Kupfer(II)iodat, wasserfrei ≥95%
Copper(II) iodate
Purity: 95%
CAS No.: 13454-89-2
Molecular Formula: Cu(IO3)2
Formula Weight: 413.35
Physical Form: Powder
Density: 5.241
Melting Point: dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00016055
Formel:
CuI₂O₆ Schmelzpunkt: Dec. Dichte: 5.241 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016055 CAS-Nummer: 13454-89-2 UN-Nummer: 1479 ADR: 5.1,II |