Diethyl tetradecylphosphonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Diethyl 1-tetradecylphosphonate
B21426.06
B21426.14
B21426.06EA
83.9
EUR
B21426.06
B21426.14
Diethyl tetradecylphosphonat 98%
Diethyl tetradecylphosphonat
Purity: 98%
CAS No.: 5191-09-3
Molecular Formula: C18H39O3P
Formula Weight: 334.47
Refractive Index: 1.4445
Melting Point: 8°
Boiling Point: 199-201°/3mm
MDL No.: MFCD00015597
Formel:
C₁₈H₃₉O₃P Siedepunkt: 199…201 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 8 °C Dichte: 0.922 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015597 CAS-Nummer: 5191-09-3 |