3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dihydrocaffeic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
102601-10G
102601-2.5G
102601-25G
SIAL102601-10GEA
119
EUR
SIAL102601-10G
SIAL102601-2.5G
SIAL102601-25G
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀O₄ |
MDL Number:
MFCD00002776 CAS-Nummer: 1078-61-1 EINECS: 214-083-8 |