3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydrocaffeic acid
A11638.06 A11638.14 A11638.22
A11638.06EA 61.2 EUR
A11638.06 A11638.14 A11638.22
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionsäure ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionsäure
Purity: 98+% CAS No.: 1078-61-1 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 2213449
Formel: C₉H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 136…140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002776
CAS-Nummer: 1078-61-1
EINECS: 214-083-8