3-(3,5-Dibromphenyl)propionsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(3,5-Dibromophenyl)propanoic acid
H54012.03 H54012.06
H54012.03EA 65 EUR
H54012.03 H54012.06
3-(3,5-Dibromphenyl)propionsäure ≥97%
3-(3,5-Dibromphenyl)propionsäure
Purity: 97% CAS No.: 923977-15-5 Molecular Formula: C9H8Br2O2 Formula Weight: 307.97 Melting Point: 62° Beilstein Reference: 10537616
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Schmelzpunkt: 62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11973898
CAS-Nummer: 923977-15-5