Isobutylenoxid (2,2-Dimethyloxiran, 1,2-Epoxy-2-methylpropan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isobutylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
531537-10G 531537-50G
SIAL531537-10GEA 104 EUR
SIAL531537-10G SIAL531537-50G
Isobutylenoxid (2,2-Dimethyloxiran, 1,2-Epoxy-2-methylpropan), Sigma-Aldrich®
Isobutylenoxid (2,2-Dimethyloxiran, 1,2-Epoxy-2-methylpropan)
Formel: C₄H₈O
MDL Number: MFCD00066354
CAS-Nummer: 558-30-5
EINECS: 209-193-8
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,II