5-Brombenzo[b]thiophen
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Bromobenzothiophene
CC24810DA CC24810EA
MAYBCC24810DAEA 0 EUR
MAYBCC24810DA MAYBCC24810EA
5-Brombenzo[b]thiophen
5-Brombenzo[b]thiophen
Formel: C₈H₅BrS
MDL Number: MFCD03069318
CAS-Nummer: 4923-87-9