3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
TL00142DA TL00142EA TL00142.50
MAYBTL00142DAEA 0 EUR
MAYBTL00142DA MAYBTL00142EA MAYBTL00142.50
3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan
3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan
Formel: C₈H₇F₃S
Siedepunkt: 69…70 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00042435
CAS-Nummer: 25697-55-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III