Tris(2-methylphenyl)phosphin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
MB00147.1 MB00147EA MB00147EE
MAYBMB00147.1EA 0 EUR
MAYBMB00147.1 MAYBMB00147EA MAYBMB00147EE
Tris(2-methylphenyl)phosphin
Tris(2-methylphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁P
Molekulargewicht: 304.37 g/mol
Siedepunkt: 187…192 °C (0.05 mmHg)
Schmelzpunkt: 125.5
MDL Number: MFCD00008514
CAS-Nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9