3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol

TL00661.1 TL00661EA TL00661.50
MAYBTL00661.1EA 0 EUR
MAYBTL00661.1 MAYBTL00661EA MAYBTL00661.50
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₉H₆F₆O
Siedepunkt: 100 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…54 °C
MDL Number: MFCD00009907
CAS-Nummer: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR