VWR®, HACCP-Hosen, Polyester/Baumwolle
Lieferant: VWR Collection
113-1944EA 58.6 EUR
113-1944 113-1943 113-1942 113-1941 113-1940 113-1939 113-1938 113-1946 113-1947 113-1945 113-1955 113-1948 113-1949 113-1950 113-1951 113-1952 113-1954 113-1956 113-1957 113-1953 113-5998
VWR®, HACCP-Hosen, Polyester/Baumwolle
Arbeitskleidung
Die aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle gefertigten Hosen sind HACCP-zertifiziert und eignen sich somit zur Verwendung in hygienisch sensiblen Bereichen bei der Lebensmittelverarbeitung und -herstellung. Ideal für die Kombination mit den HACCP-Mänteln von VWR®.
  • Mit zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Klappen
  • Elastischer Bund mit Knopfverschluss
  • Hosen für Männer besitzen zudem Gürtelschlaufen
Density: 215 g/m²
Farbe: Weiß
DIN 10524
Zertifizierungen: DIN 10524.