VWR®, Kasacks mit Kragen, PE/Baumwolle
Lieferant: VWR Collection
113-1855EA 55 EUR
113-1855 113-1854 113-1853 113-1852 113-1851 113-1850 113-1849 113-1848 113-1847 113-1846 113-1870 113-1866 113-1867 113-1869 113-1871 113-1872 113-1873 113-1874 113-1875 113-1868 113-5995 113-6180
VWR®, Kasacks mit Kragen, PE/Baumwolle
Arbeitskleidung
Diese funktionellen Kasacks mit Reverskragen bestehen aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Sie eignen sich für Arbeiten im Gesundheitswesen.
  • Zwei Seitentaschen (eine mit einer zusätzlichen kleinen Tasche) und eine Brusttasche
  • Verdeckter Druckknopfverschluss mit fünf Knöpfen
  • Mit Seitenschlitzen für höheren Tragekomfort
  • Bei 95 °C maschinenwaschbar, für industrielle Reinigung geeignet
Farbe: Weiß
Gewicht: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Zertifizierungen: Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100.