VWR®, ESD-Mäntel
Lieferant: VWR Collection
113-1794EA 126 EUR
113-1794 113-1793 113-1792 113-1791 113-1790 113-1789 113-1788 113-1787 113-1786 113-1785 113-1784 113-1783 113-1796 113-1797 113-1795 113-1798 113-1799 113-1800 113-1801 113-1802 113-5992
VWR®, ESD-Mäntel
Arbeitskleidung
Diese wiederverwendbaren Mäntel für Damen und Herren bestehen aus 63 % Polyester, 35 % Baumwolle und 2 % Kohlefaser, die für einen antistatischen Schutz sorgt. Alle Modelle verfügen über zweifach verstellbare Ärmelbündchen, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche, einen Schneiderkragen und einen verdeckten Druckknopfverschluss.
  • ESD Eigenschaft: Das Gewebe ist antistatisch und für den Umgang mit elektronischen Teilen geeignet
  • Mit Seitenschlitz
  • Damen-Modell: tailliert und mit Rückensteg
  • Bei 60 °C maschinenwaschbar, für eine industrielle Reinigung geeignet
Gewicht: 190 g/m²
Farbe: Weiß
EN 1149-5, EN 61340
Zertifizierungen: EN 1149-5, EN 61340