Griffinbecher, PP
Lieferant: BURKLE
7122-0250 7122-1000 7122-3000 7122-0025 7122-5000 7122-0150 7122-0400 7122-2000 7122-0500
BURK7122-0250EA 2.6 EUR
BURK7122-0250 BURK7122-1000 BURK7122-3000 BURK7122-0025 BURK7122-5000 BURK7122-0150 BURK7122-0400 BURK7122-2000 BURK7122-0500
Griffinbecher, PP
Becher
Laborbecher nach DIN 12331 und ISO 7056 (Glas), vielseitig einsetzbar.
  • PP, hochtransparent
  • Aufgedruckte blaue Skala
  • Bruchsicher
Bei der Abnahme größerer Stückzahlen ist ein individueller Aufdruck möglich.
ISO 7056
Zertifizierungen: ISO 7056