Becher, ummantelt, zur Temperierung, Edelstahl
Lieferant: KGW
2200 2201 2202 2204 2203 2205
462-1112EA 571 EUR
462-1112 462-1114 462-1115 462-1111 KGWA2203 KGWA2205
Becher, ummantelt, zur Temperierung, Edelstahl
Becher
Aus Edelstahl.
  • Gute Bruchfestigkeit
  • Arbeitstemperatur max. 200 °C
  • Kühlmittel-Schieber max. Druck 0,5 bar
  • Geschweißter Schlauchnippel
Für das Temperieren von Flüssigkeiten. Das Temperierungs-Medium wird mit der Hilfe eines Thermostats durch das doppelwandige Mantelrohr gepumpt.