Exsikkatoren, vertikal, secador®, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F420741000 F420721000 F420710000 F420731008 F420741008 F420710008 F420731000
BELAF420741000EA 2150 EUR
BELAF420741000 BELAF420721000 BELAF420710000 BELAF420731008 BELAF420741008 BELAF420710008 BELAF420731000
Exsikkatoren, vertikal, secador®, SP Bel-Art
Exsikkatoren Trockenkammern
Trockenschränke können mit Einweg- oder wiederverwendbarem Scienceware®-Trockenmittel zur sicheren Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Produkte verwendet werden. Trockenmittel kann auf oder unter dem perforierten Bodenregal verwendet werden. Die Türöffnung ist 11,4×22,5 cm und enthält einen Riegel und 2 Schlaufen für Plomben.
  • Tragbare Schränke verfügen über praktische, integrierte Tragegriffe
  • Vertikale Schränke sind austauschbar stapelbar
  • Die Tür kann mit manipulationssicheren Anhängern oder einem Vorhängeschloss gesichert werden
  • Leicht ablesbares Zifferblatt-Hygrometer in der Tür