Laborglasreiniger deconex® 24 LIQ
Lieferant: Borer Chemie
502000.00-K10M 502000.00-KK5M
148-5255EA 225 EUR
148-5255 DECO502000.00-KK5M
Laborglasreiniger deconex® 24 LIQ
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Flüssiges, hochalkalisches Reinigungskonzentrat zur maschinellen Reinigung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Mit breitem Reinigungsspektrum
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Grosse Reinigungsleistung dank hohem Dispergievermögen
  • Enthält Aktivchlor als Reinigungsverstärker
  • EDTA-, NTA- und tensidfrei, kein Eintrag von Tensiden ins Abwasser
  • Es wird eine Nachspülung mit einem sauren deconex® Reiniger als Abschluss des Reinigungsprozesses empfohlen