Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
5169.1 5169.2
ROTH5169.1EA 0 EUR
ROTH5169.1 ROTH5169.2
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Formel: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Molekulargewicht: 213.94 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149079
CAS-Nummer: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN-Nummer: 1688
ADR: 6.1 II