(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
246948-10G 246948-1G 246948-5G
SIAL246948-10GEA 229 EUR
SIAL246948-10G SIAL246948-1G SIAL246948-5G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formel: C₂₀H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00004068
CAS-Nummer: 18531-94-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III