(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (R)-4-Phenyloxazolidin-2-one
H27171.03 H27171.06
H27171.03EA 42.7 EUR
H27171.03 H27171.06
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon ≥98%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinon
Purity: 98% CAS No.: 90319-52-1 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 129-132° Optical Rotation: -55° (c=2 in chloroform)
Formel: C₉H₉NO₂
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192393
CAS-Nummer: 90319-52-1