(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
294640-25G 294640-5G
SIAL294640-25GEA 488 EUR
SIAL294640-25G SIAL294640-5G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00064496
CAS-Nummer: 90719-32-7