(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
368320050
368320250
368321000
ACRO368320050EA
22.3
EUR
ACRO368320050
ACRO368320250
ACRO368321000
(Trifluormethyl)trimethylsilan 0.5 M in THF
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel:
C₄H₉F₃Si Siedepunkt: 40 °C (760 mmHg) Dichte: 0.895 g/cm³ Flammpunkt: –20 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00145454 CAS-Nummer: 81290-20-2 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.45 to 0.55 M |