Ethylaluminiumdichlorid 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
251615-100ML 251615-800ML
SIAL251615-100MLEA 86.7 EUR
SIAL251615-100ML SIAL251615-800ML
Ethylaluminiumdichlorid 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Ethylaluminium dichloride
Formel: C₂H₅AlCl₂
MDL Number: MFCD00000457
CAS-Nummer: 563-43-9
EINECS: 209-248-6
UN-Nummer: 3394
ADR: 4.2,I