Ethylaluminiumdichlorid 0.9 M in Heptan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
185451000 185458000
185451000.EA 79.8 EUR
185451000. 185458000.
Ethylaluminiumdichlorid 0.9 M in Heptan, AcroSeal®
Ethylaluminium dichloride
Formel: C₂H₅AlCl₂
Dichte: 0.74 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000457
CAS-Nummer: 563-43-9
EINECS: 209-248-6
UN-Nummer: 3399
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 %
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)