(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
271880010 271880050
ACRO271880010EA 106 EUR
ACRO271880010 ACRO271880050
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol 97%
(±)-1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthol
Formel: C₁₀H₁₂O
Siedepunkt: 140 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 15,5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045575
CAS-Nummer: 530-91-6
EINECS: 208-497-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to light brown Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %