Ethylaluminiumdichlorid 25% in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
192759-100G 192759-800G
SIAL192759-100GEA 86.6 EUR
SIAL192759-100G SIAL192759-800G
Ethylaluminiumdichlorid 25% in Toluol, Sigma-Aldrich®
Ethylaluminium dichloride
Formel: C₂H₅AlCl₂
MDL Number: MFCD00000457
CAS-Nummer: 563-43-9
EINECS: 209-248-6
UN-Nummer: 3399
ADR: 4.3,I