N-Phenyl-2-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
178055-25G
178055-100G
SIAL178055-25GEA
45.7
EUR
SIAL178055-25G
SIAL178055-100G
N-Phenyl-2-naphthylamin, Sigma-Aldrich®
N-Phenyl-2-naphthylamin
Formel:
C₁₆H₁₃N |
MDL Number:
MFCD00004052 CAS-Nummer: 135-88-6 EINECS: 205-223-9 |