4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton) 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
A14079.06 A14079.14
A14079.06EA 364 EUR
A14079.06 A14079.14
4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton) 96%
4-Hydroxy-2(5H)-furanon (Tetrahydrofuran-2,4-dion, Tetronsäure, β-Oxo-γ-butyrolacton)
Purity: 96% CAS No.: 541-57-1 Molecular Formula: C4H4O3 Formula Weight: 100.07 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 108442
Formel: C₄H₄O₃
Molekulargewicht: 100.07 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 140 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11227258
CAS-Nummer: 541-57-1
EINECS: 208-785-3