N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23851.06 B23851.14
B23851.06EA 48.1 EUR
B23851.06 B23851.14
N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid ≥98%
N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid
Purity: 98+% CAS No.: 815-06-5 Molecular Formula: C3H4F3NO Formula Weight: 127.07 Flash Point: 73°(163°F) Melting Point: 49-52° Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 1703392 MDL No.: MFCD00009670
Formel: C₃H₄F₃NO
Siedepunkt: 156…157 °C
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009670
CAS-Nummer: 815-06-5
EINECS: 212-417-7