Di-tert-butylazodicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
135992-25G
135992-5G
SIAL135992-25GEA
169
EUR
SIAL135992-25G
SIAL135992-5G
Di-tert-butylazodicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butylazodicarboxylat
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₄ Molekulargewicht: 230.26 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015001 CAS-Nummer: 870-50-8 EINECS: 212-796-9 |