Di-tert-butylazodicarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L00294.06 L00294.14
L00294.06EA 65.9 EUR
L00294.06 L00294.14
Di-tert-butylazodicarboxylat ≥98%
Di-tert-butylazodicarboxylat
Purity: 98% CAS No.: 870-50-8 Molecular Formula: (CH3)3CO2C-N=N-CO2C(CH3)3 Formula Weight: 230.27 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 1911434
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015001
CAS-Nummer: 870-50-8
EINECS: 212-796-9