Di-tert-butylazodicarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
366920050 366920250 366921000
ACRO366920050EA 58.8 EUR
ACRO366920050 ACRO366920250 ACRO366921000
Di-tert-butylazodicarboxylat 97%
Di-tert-butylazodicarboxylat
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
Molekulargewicht: 230.26 g/mol
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00015001
CAS-Nummer: 870-50-8
EINECS: 212-796-9
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥96.0 %