Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L08572.09
L08572.18
L08572.09EA
38.5
EUR
L08572.09
L08572.18
Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid ≥98%
Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid
Purity: 98%
CAS No.: 13515-93-0
Molecular Formula: CH3NHCH2CO2CH3.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: ca 105° dec.
Beilstein Reference: 3677128
Formel:
C₄H₉NO₂·HCl Schmelzpunkt: ∼ 105 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00038876 CAS-Nummer: 13515-93-0 EINECS: 236-853-2 |