Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Sarcosine Ethyl Ester HCl, H-Sar-OEt·HCl, Ethyl 2-(methylamino)acetate hydrochloride
305590100
305590500
ACRO305590100EA
35
EUR
ACRO305590100
ACRO305590500
Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid 97%
Sarkosinsäureethylester Hydrochlorid
Formel:
C₅H₁₁NO₂·HCl Schmelzpunkt: 123…129 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012506 CAS-Nummer: 52605-49-9 EINECS: 258-037-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |
Loss on drying | ≤1 % |