Kaliumethylmalonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
248080250
248081000
248085000
ACRO248080250EA
46.7
EUR
ACRO248080250
ACRO248081000
ACRO248085000
Kaliumethylmalonat 98%
Kaliumethylmalonat
Formel:
C₅H₇KO₄ Schmelzpunkt: 200 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035603 CAS-Nummer: 6148-64-7 EINECS: 228-156-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |