Cyclopentylmethylether (CPME) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43949.0250 8.43949.1000 8.43949.9999
8.43949.0250EA 48.1 EUR
8.43949.0250 8.43949.1000 8.43949.9999
Cyclopentylmethylether (CPME) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyclopentylmethylether (CPME)
Formel: C₆H₁₂O
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –1 °C (geschlossener Tiegel)
MDL Number: MFCD08276401
CAS-Nummer: 5614-37-9
UN-Nummer: 3271
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point -140 °C
Flash Point 59.9 hPa (25 °C)
Refractive Index -1 °C
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)