Natriumhexachlororhodat(III) Dodecahydrat (17,1% Rh)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Rhodium sodium chloride dodecahydrate
11809.03
11809.06
11809.03EA
503
EUR
11809.03
11809.06
Natriumhexachlororhodat(III) Dodecahydrat (17,1% Rh)
Natriumhexachlororhodat(III) Dodecahydrat
CAS No.: 14972-70-4
Molecular Formula: Na3RhCl6.12H2O
Formula Weight: 600.77 (384.59anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 900° dec.
MDL No.: MFCD00003509
Formel:
Cl₆Na₃Rh·12H₂O Molekulargewicht: 600.77 g/mol Schmelzpunkt: 900 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003509 CAS-Nummer: 14972-70-4 EINECS: 239-047-9 |