Hexafluoraceton Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Perfluoroacetone trihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
139238-25G 139238-5G
SIAL139238-25GEA 88.2 EUR
SIAL139238-25G SIAL139238-5G
Hexafluoraceton Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Hexafluoraceton Trihydrat
Formel: C₃F₆O·3H₂O
Molekulargewicht: 220.07 g/mol
MDL Number: MFCD00149061
CAS-Nummer: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
UN-Nummer: 2552
ADR: 6.1 II