Tantal-Standardlösung, 1000 mg/L Ta in 2% Flusssäure (aus TaCl₅) Standards für AAS, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
89888.AE 89888.AP
89888.AEEA 39.8 EUR
89888.AE 89888.AP
Tantal-Standardlösung, 1000 mg/L Ta in 2% Flusssäure (aus TaCl₅) Standards für AAS, Specpure®
Standards Kationischer Standards Tantal-Standards
MDL No.: MFCD00011252 Molekulare Formel: TaCl₅ in 2% HF UN Nr.: 2922 ADR: 8,II GHS Symbol(e): GHS06-GHS05 GHS Signal Word: Gefahr
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST