Hafnium-Standardlösung, 1000 mg/L Hf in 5%iger Salzsäure (aus HfOCl2) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88069.AE 88069.AP
88069.AEEA 55.7 EUR
88069.AE 88069.AP
Hafnium-Standardlösung, 1000 mg/L Hf in 5%iger Salzsäure (aus HfOCl2) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Hafnium-Standards
Molecular Formula: HfOCl₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST