Hafnium-Standardlösung, 1000 mg/L Hf in 5%iger Salzsäure (aus HfOCl2) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13843.AD
13843.AE
13843.ADEA
70.2
EUR
13843.AD
13843.AE
Hafnium-Standardlösung, 1000 mg/L Hf in 5%iger Salzsäure (aus HfOCl2) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Hafnium-Standards
Molecular Formula: HfClO₂ in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011032
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST