1,4-Dithian-2,5-diol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, p-Dithiane-2,5-diol
11970781-1KG 11970781-100G
MOLE11970781-1KGEA 507 EUR
MOLE11970781-1KG MOLE11970781-100G
1,4-Dithian-2,5-diol
1,4-Dithian-2,5-diol
Formel: C₄H₈O₂S₂
Molekulargewicht: 152.24 g/mol
MDL Number: MFCD00006659
CAS-Nummer: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 III