1,4-Dithian-2,5-diol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, p-Dithiane-2,5-diol
A14620.0B
A14620.18
A14620.30
A14620.0BEA
314
EUR
A14620.0B
A14620.18
A14620.30
1,4-Dithian-2,5-diol 96%
1,4-Dithian-2,5-diol
Purity: 96%
CAS No.: 40018-26-6
Molecular Formula: C4H8O2S2
Formula Weight: 152.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 130° dec.
Beilstein Reference: 104402
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006659
Formel:
C₄H₈O₂S₂ Molekulargewicht: 152.24 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 130 °C (Zers.) |
MDL Number:
MFCD00006659 CAS-Nummer: 40018-26-6 EINECS: 254-751-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |