Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in 5%iger Salpetersäure (aus Pd) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44631.AD 44631.AE 44631.AP
44631.ADEA 118 EUR
44631.AD 44631.AE 44631.AP
Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in 5%iger Salpetersäure (aus Pd) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Palladium-Standards
Molecular Formula: Pd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011167
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST